Learn More
5-bromo-3-méthoxysalicylaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7080564
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11409402
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10137.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5034-74-2 | C8H7BrO3 | 231.045 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5034-74-2
Formule moléculaire C8H7BrO3
Poids moléculaire (g/mol) 231.045
Numéro MDL MFCD00016593
Clé InChI MMFKBTPDEVLIOR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-3-methoxysalicylaldehyde, benzaldehyde, 5-bromo-2-hydroxy-3-methoxy, 5-bromo-2-vanillin, acmc-20am5q, 3-methoxy-5-bromosalicylaldehyde, 5bromo-2-hydroxy-3-methoxy-benzaldehyde, 5-bromo-2-hydroxy-3-methoxy-benzaldehyde, benzaldehyde,5-bromo-2-hydroxy-3-methoxy, 5-bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
CID PubChem 262238
Nom IUPAC 5-bromo-2-hydroxy-3-méthoxybenzaldéhyde
SMILES COC1=C(C(=CC(=C1)Br)C=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-3-methoxysalicylaldehyde
Point de fusion 127°C to 131°C
Quantité 5 g
Beilstein 2328601
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 231.05
Pourcentage de pureté 98%