Learn More
5-Bromo-m-xylène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7025887
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11407234
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B21610.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 556-96-7 | C8H9Br | 185.064 g/mol
5-Bromo-m-xylene is used in the preparation of substituted 2,2'-bis(diphenylphosphanylmethyl)-1,1'-binaphthyl derivatives. It is also used to prepare o-tolyl-3,5-xylyl ether by reacting with o-cresol. Further, it is an organic building block used in the synthesis of various chemicals as well as in the preparation of tri-o-tolylphosphine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 5-bromo-m-xylène est utilisé dans la préparation de dérivés de 2,2′-bis(diphénylphosphanylméthyl)-1,1′-binaphthyl substitués. Il est également utilisé pour préparer de l’éther o-tolyl-3,5-xylyl par réaction avec le o-crésol. De plus, il s’agit d’un composant organique utilisé dans la synthèse de divers produits chimiques ainsi que dans la préparation de la tri-o-tolylphosphine.
Solubilité
Miscible avec tétrahydrofurane.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 556-96-7
Formule moléculaire C8H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 185.064
Numéro MDL MFCD00000087
Clé InChI LMFRTSBQRLSJHC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-m-xylene, 3,5-dimethylbromobenzene, benzene, 1-bromo-3,5-dimethyl, m-xylene, 5-bromo, 5-bromo-1,3-xylene, 5-bromo-1,3-dimethylbenzene, 1-bromo-3,5-dimethyl-benzene, 5-bromo-meta-xylene, 5-bromo-3,5-dimethylbenzene, 1-bromo-3,5-dimethyl benzene
CID PubChem 136357
Nom IUPAC 1-bromo-3,5-diméthylbenzène
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)Br)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-m-xylene
Densité 1.361
Point d’ébullition 204°C
Quantité 5 g
Indice de réfraction 1.549
Beilstein 1926375
Informations sur la solubilité Miscible with tetrahydrofuran.
Poids de la formule 185.07
Pourcentage de pureté 98%