Learn More
5-Bromoquinoxaline-6-amine, Mikromol™
Code produit 30051167
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051167 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051167 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1324.020025
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
5-Bromoquinoxaline-6-amine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Amino-5-bromoquinoxaline
CAS 50358-63-9
Noms d’analytes ou de composants 6-Amino-5-bromoquinoxaline
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H6 Br N3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 5-Bromo-6-quinoxalinamine, 5-Bromo-6-aminoquinoxaline, 5-Bromoquinoxalin-6-amine, 6-Amino-5-bromoquinoxaline, Brimonidine Tartrate Imp. B (EP), Brimonidine Imp. B (EP), Brimonidine USP Related Compound A, Brimonidine USP RC A, Brimonidine Related Compound A, Brimonidine Tartrate Impurity B, Brimonidine Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C8H6BrN3/c9-7-5(10)1-2-6-8(7)12-4-3-11-6/h1-4H,10H2
SMILES Nc1ccc2nccnc2c1Br
Nom IUPAC 5-bromoquinoxalin-6-amine
Poids moléculaire (g/mol) 224.06
Quantité 25 mg
Poids de la formule 222,9745 g/mol