Learn More
5-Bromouracile, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11462537
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11462537
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14799.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 51-20-7 | C4H3BrN2O2 | 190.98 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51-20-7
Formule moléculaire C4H3BrN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 190.98
Numéro MDL MFCD00006017
Clé InChI LQLQRFGHAALLLE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromouracil, bromouracil, uracil, 5-bromo, 5-bromopyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 5-bromo-2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-bromo-2,4-dihydroxypyrimidine, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-bromo, 5-bromopyrimidine-2,4-diol, unii-4hk400g5uo, 5-bromo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
CID PubChem 5802
ChEBI CHEBI:20552
Nom IUPAC 5-bromo-1H-pyrimidine-2,4-dione
SMILES BrC1=CNC(=O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromouracil
Point de fusion ∼310°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 127176
Merck Index 14,1440
Poids de la formule 190.99
Pourcentage de pureté ≥98%