Learn More
Acide 5-bromovalérique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11409333
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
10g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11409333 100 g 100g
11394659 10 g 10g
11304669 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11409333 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11765.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 2067-33-6 | C5H9BrO2 | 181.029 g/mol
5-Bromovaleric acid is used in the synthesis of inhibitors for aminoglycoside resistant bacteria. 5-Bromovaleric acid is also used in the preparation of sequence specific base pair mimics as topoisomerase IB inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 5-bromovalérique est utilisé dans la synthèse d’inhibiteurs pour les bactéries résistantes aux aminoglycosides. L’acide 5-bromovalérique est également utilisé dans la préparation de paires de bases spécifiques à la séquence et imite les inhibiteurs de la topoisomérase IB.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des bases fortes et des agents oxydants. Conserver à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2067-33-6
Formule moléculaire C5H9BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 181.029
Numéro MDL MFCD00004414
Clé InChI WNXNUPJZWYOKMW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromovaleric acid, pentanoic acid, 5-bromo, 5-bromo-n-valeric acid, valeric acid, 5-bromo, 5-bromovalenc acid, 1-bromo-4-carboxybutane, .delta.-bromovaleric acid, delta-bromovaleric acid, 5-bromo valeric acid, 5-bromoval eric acid
CID PubChem 16368
Nom IUPAC Acide5-bromopentanoïque
SMILES C(CCBr)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromovaleric acid
Point de fusion 38°C to 41°C
Point d’ébullition 142°C to 145°C (13 mmHg)
Point d’éclair >100°C (212°F)
Quantité 100 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1745664
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 181.03
Pourcentage de pureté 97%