Learn More
Acide 5-bromovalérique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10771441 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10771441 50 g Flacon en verre 50g
10226080 10 g Flacon en verre 10g
10178133 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10771441 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 169820500
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2067-33-6 | C5H9BrO2 | 181.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2067-33-6
Formule moléculaire C5H9BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 181.03
Numéro MDL MFCD00004414
Clé InChI WNXNUPJZWYOKMW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromovaleric acid, pentanoic acid, 5-bromo, 5-bromo-n-valeric acid, valeric acid, 5-bromo, 5-bromovalenc acid, 1-bromo-4-carboxybutane, .delta.-bromovaleric acid, delta-bromovaleric acid, 5-bromo valeric acid, 5-bromoval eric acid
CID PubChem 16368
Nom IUPAC Acide5-bromopentanoïque
SMILES C(CCBr)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromovaleric acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 37°C to 41°C
Couleur Jaune à marron
Point d’ébullition 142°C to 145°C (13.0 mmHg)
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Br(CH2)4CO2H
Quantité 50 g
Beilstein 02, 303
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Poids de la formule 181.03
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Bromovaleric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.