Learn More
Bromure de (5-Carboxypentyl)(triphényl)phosphonium, 97 %, Maybridge
Code produit. 10463173
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
25g
Code produit. 10463173
Marque: Thermo Scientific Maybridge KM08684EA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 50889-29-7
Formule moléculaire C24H26BrO2P
Poids moléculaire (g/mol) 457.35
Numéro MDL MFCD00055556
Clé InChI JUWYRPZTZSWLCY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-carboxypentyl triphenylphosphonium bromide, 5-carboxypentyl triphenyl phosphonium bromide, 5-carboxypentyl triphenylphosphanium bromide, 5-carboxypentyltriphenylphosphonium bromide, phosphonium, 5-carboxypentyl triphenyl-, bromide, acmc-20apmi, pxjvnuuwrjumaq-uhfffaoysa-m, 5-carboxyamyl triphenylphosphonium bromide
CID PubChem 2779280
Nom IUPAC 5-carboxypentyl(triphényl)phosphanium ; bromure
SMILES [Br-].OC(=O)CCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (5-Carboxypentyl)(triphenyl)phosphonium bromide
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 457.35
Pourcentage de pureté 97%