Learn More
Isothiocyanate de 5-chloro-2-méthoxyphényle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10089521
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
10089521 1 g 1g
10148054 5 g 5g
10437632 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 10089521 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01657DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 63429-99-2
Formule moléculaire C8H6ClNOS
Poids moléculaire (g/mol) 199.652
Numéro MDL MFCD00041073
Clé InChI WGLDKQQXEWPFAR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-2-methoxyphenyl isothiocyanate, 4-chloro-2-isothiocyanato-1-methoxy-benzene, 2-methoxy-5-chlorophenyl isothiocyanate, 5-chloro-2-methoxybenzenisothiocyanate, 4-chloranyl-2-isothiocyanato-1-methoxy-benzene, acmc-20am4k, 4-chloro-2-isothiocyanatoanisole, 5-chloro-2-methoxyphenylisothiocyanate, 5-chloro-2-methoxyphenyl-isothiocyanate, benzene, 4-chloro-2-isothiocyanato-1-methoxy
CID PubChem 737165
Nom IUPAC 4-chloro-2-isothiocyanato-1-méthoxybenzène
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)Cl)N=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-2-methoxyphenyl isothiocyanate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 199.66
Pourcentage de pureté 97%