Learn More
5-Chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30309148
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30309148 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30309148 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA11433000AL100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one
CAS 26172-55-4
Noms d’analytes ou de composants 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C4 H4 Cl N O S
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one, 2-Methyl-5-chloro-3-isothiazolone, 2-Methyl-5-chloroisothiazolin-3-one, 5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one, 5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, 5-Chloro-2-methyl-3-isothiazolone, 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one, 5-Chloro-2-methylisothiazolin-3-one, 5-Chloro-N-methylisothiazolin-3-one, 5-Chloro-N-methylisothiazolone, A 33 (bactericide), Bioace, CIT, CMIT, HS 818 (antiseptic), Kathon CG 5243, Kathon IXE, Methylchloroisothiazolinone, N-Methyl-5-chloroisothiazolin-3-one, N-Methyl-5-chloroisothiazolone, T 360
Formule InChI InChI=1S/C4H4ClNOS/c1-6-4(7)2-3(5)8-6/h2H,1H3
SMILES CN1SC(=CC1=O)Cl
Nom IUPAC 5-chloro-2-méthyl-1,2-thiazol-3-one
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 149.6
Quantité 1 mL
Poids de la formule 148.9702 g/mol