Learn More
[5-Chloro-2-(méthylamino)phényl]-phénylméthanone (5-Chloro-2-(méthylamino)benzophénone), Mikromol™
Code produit 30051570
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051570 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051570 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0023.010025
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
[5-Chloro-2-(méthylamino)phényl]-phénylméthanone (5-Chloro-2-(méthylamino)benzophénone)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-2-Methylaminobenzophenone
CAS 1022-13-5
Noms d’analytes ou de composants 5-Chloro-2-Methylaminobenzophenone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14 H12 Cl N O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Diazepam Imp. D (EP), Temazepam Imp. A (EP), Diazepam USP Related Compound A, Diazepam USP RC A, [5-Chloro-2-(methylamino)phenyl]phenylmethanone, 5-Chloro-2-(methylamino)benzophenone, Diazepam Related Compound A, Temazepam Related Compound A, Diazepam Impurity D, Temazepam Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C14H12ClNO/c1-16-13-8-7-11(15)9-12(13)14(17)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,16H,1H3
SMILES CNc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
Nom IUPAC [5-chloro-2-(méthylamino)phényl]-phénylméthanone
Poids moléculaire (g/mol) 245.7
Quantité 25 mg
Poids de la formule 245,0607 g/mol