Learn More
5-chloro-2-pentanone, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11433993
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 11433993
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10269.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5891-21-4 | C5H9ClO | 120.576 g/mol
5-Chloro-2-pentanone used in the preparation of destructible surfactants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 5-chloro-2-pentanone est utilisée dans la préparation de surfactants destructibles.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Maintenir le récipient fermé hermétiquement. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Conserver à l’écart des agents oxydants forts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5891-21-4
Formule moléculaire C5H9ClO
Poids moléculaire (g/mol) 120.576
Numéro MDL MFCD00001008
Clé InChI XVRIEWDDMODMGA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-2-pentanone, 2-pentanone, 5-chloro, 1-chloro-4-pentanone, 3-chloropropyl methyl ketone, 2-pentanone 5-chloro, 1-chloro-4-oxopentane, pubchem17207, 3-acetylpropyl chloride, 5-chloro-pentan-2-one, 5-chloranylpentan-2-one
CID PubChem 79993
Nom IUPAC 5-chloropentan-2-one
SMILES CC(=O)CCCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-2-pentanone
Point d’ébullition 63°C to 64°C (12 mmHg)
Point d’éclair 35°C (95°F)
Quantité 25 g
Numéro UN UN1224
Beilstein 1098490
Poids de la formule 120.58
Pourcentage de pureté 94%