Learn More
5-(Chloropyridin-2-yl-carbamoyl)pyrazine, Mikromol™
Code produit 30459558
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30459558 4 x 25 mg -
17943216 100 mg 100mg
17973876 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30459558 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0149.0700254AMP
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
5-(Chloropyridin-2-yl-carbamoyl)pyrazine, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(Chloropyridin-2-yl-carbamoyl)pyrazine
CAS 349125-10-6
Noms d’analytes ou de composants 5-(Chloropyridin-2-yl-carbamoyl)pyrazine
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C10 H7 Cl N4 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 5-(Chloropyridin-2-yl-carbamoyl)pyrazine
Formule InChI InChI=1S/C10H7ClN4O/c11-7-1-2-9(14-5-7)15-10(16)8-6-12-3-4-13-8/h1-6H,(H,14,15,16)
Type de solution Neat
SMILES Clc1ccc(NC(=O)c2cnccn2)nc1
Nom IUPAC N-(5-chloropyridin-2-yl)pyrazine-2-carboxamide
Poids moléculaire (g/mol) 234.64
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 234.0308 g/mol