Learn More
5-Chloropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione (5-Chlorouracile), Mikromol™
Code produit 30050295
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050295 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050295 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0593.050025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
5-Chloropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione (5-Chlorouracile)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chlorouracil
CAS 1820-81-1
Noms d’analytes ou de composants 5-Chlorouracil
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C4 H3 Cl N2 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Fluorouracil Imp. E (EP), Fluorouracil USP Related Compound E, Fluorouracil USP RC E, 5-Chloropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5-Chlorouracil, Fluorouracil Related Compound E, Fluorouracil Impurity E
Formule InChI InChI=1S/C14H21N3O.2ClH/c1-17-10-5-8-13(9-11-17)15-16-14(18)12-6-3-2-4-7-12;;/h2-4,6-7,13,15H,5,8-11H2,1H3,(H,16,18);2*1H
SMILES ClC1=CNC(=O)NC1=O
Nom IUPAC 5-chloro-1H-pyrimidine-2,4-dione
Poids moléculaire (g/mol) 146.53
Quantité 25 mg
Poids de la formule 145,9883 g/mol