Learn More
Acide 5-chlorothiophène-2-carboxylique, Mikromol™
Code produit 30050418
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050418 25 mg 25mg
17942886 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30050418 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1081.050025
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide 5-chlorothiophène-2-carboxylique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chlorothiophene-2-carboxylic Acid
CAS 24065-33-6
Noms d’analytes ou de composants 5-Chlorothiophene-2-carboxylic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C5 H3 Cl O2 S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 5-Chlorothiophene-2-carboxylic Acid, 5-Chloro-2-thiophenecarboxylic Acid, 2-Chloro-5-carboxythiophene, 2-Chloro-5-thiophenecarboxylic acid, 5-Chloro-2-thiophenecarboxylic acid, 5-Chlorothiophen-2-carboxylic acid, NSC 14776, Rivaroxaban Impurity F
Formule InChI InChI=1S/C5H3ClO2S/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h1-2H,(H,7,8)
SMILES OC(=O)c1ccc(Cl)s1
Nom IUPAC 5Acide-chlorothiophène-2-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 162.59
Quantité 25 mg
Poids de la formule 161,9542 g/mol