Läs mer
5α-cholest-8(14)-en-3β-ol-15-one, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-2695447
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek
10g
1g
50g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10521893
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Maybridge SB01709DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Kemiska identifierare
CAS 50673-97-7
Formule moléculaire C27H44O2
Poids moléculaire (g/mol) 400.65
Numéro MDL MFCD09065035
Clé InChI LINVVMHRTUSXHL-NDNSGUFDSA-N
Synonyme colestolone, colestolonum, colestolona, 15-ketocholestene, unii-5p8396t5xf, 3beta-hydroxy-5alpha-cholest-8 14-en-15-one, 15-oxo-5alpha-cholest-8 14-en-3beta-ol, colestolone usan:inn, 5alpha-cholest-8 14-en-3-beta-ol-15-one, colestolonum inn-latin
CID PubChem 10046567
ChEBI CHEBI:61829
SMILES CC(C)CCCC(C)[C@H]1CC(=O)C2=C3CC[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)C3CC[C@]12C
Specifikationer
Nom chimique ou matériau 5α -cholest-8(14)-en-3β-ol-15-one
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Nom IUPAC (1R,5aS,7S,9aS,11aR)-7-hydroxy-9a,11a-dimethyl-1-(6-methylheptan-2-yl)-1H,2H,3H,4H,5H,5aH,6H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Poids de la formule 400.64
Pourcentage de pureté 97%
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.