Learn More
Mélange de 5 composants dans DMSO, SPEX CertiPrep™
Code produit 16370498 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16370498 1 ml 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16370498 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur USPRSC1
 Article restreint
En stock
Spécification
Nom chimique ou matériau 5 Component Mix in DMSO
Note relative au nom USP 467 Standard
Conditionnement Ampoule en verre
CAS 71-55-6, 75-35-4, 107-06-2, 56-23-5, 71-43-2
Limite d’explosion 1.8% (volume); 63% (volume)
Température d’allumage 270°C
Tension de vapeur 2.5 hPA (20°C)
Noms d’analytes ou de composants 1,1,1-Trichloroethane; 1
Densité 1.1g/cm3
Forme physique Liquides
Élément 1,1,1-Trichloroethane; 1
Solvent or Matrix Dimethyl Sulfoxide
Quantité 1 ml
Qualité USP
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Stock VO
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: dimethyl sulphoxide,1,1,1-trichloroethane