Learn More
5-Cyanophtalide, Mikromol™
Code produit 30050061
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050061 25 mg 25mg
30049903 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30050061 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0242.230025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
5-cyanophtalide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Cyanophthalide
CAS 82104-74-3
Noms d’analytes ou de composants 5-Cyanophthalide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H5 N O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 1,3-Dihydro-1-oxo-5-isobenzofurancarbonitrile, 1-Oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile, 5-Cyanophthalide
Formule InChI InChI=1S/C9H5NO2/c10-4-6-1-2-8-7(3-6)5-12-9(8)11/h1-3H,5H2
SMILES O=C1OCc2cc(ccc12)C#N
Nom IUPAC 1-oxo-3H-2-benzofuran-5-carbitrile
Poids moléculaire (g/mol) 159.14
Quantité 25 mg
Poids de la formule 159,032 g/mol