Learn More
5-decan-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15480168
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 15480168
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H53400.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 68274-97-5 | C10H18O | 154.25 g/mol
5-Decyn-1-ol is used in the synthesis of multi-substituted cyclopropanes. It involved in manufacture of fine chemicals, having applications in electroplating and perfumery industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 5-décyn-1-ol est utilisé dans la synthèse de cyclopropanes multi-substitués. Il est impliqué dans la fabrication de produits chimiques fins et est utilisé dans l’industrie de l’électroplastie et de la parfumerie.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68274-97-5
Formule moléculaire C10H18O
Poids moléculaire (g/mol) 154.25
Numéro MDL MFCD00464353
Clé InChI RNTNGQCWAKHVKO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-decyn-1-ol, 5-decyn-1-ol,
CID PubChem 109957
Nom IUPAC Déc-5-yn-1-ol
SMILES CCCCC#CCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Decyn-1-ol
Densité 0.861
Point d’ébullition 238°C
Formule linéaire CH3(CH2)3C≡C(CH2)4OH
Indice de réfraction 1.461
Quantité 25 g
Poids de la formule 154.25
Pourcentage de pureté 97%