Learn More
5-(Difluorométhoxy)-2-[[(3,4-diméthoxypyridin-2-yl)méthyl]sulfonyl]-1H-benzimidazole (Pantoprazole Sulphone), Mikromol™
Code produit 30052004
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30052004 25 mg 25mg
17983406 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30052004 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0099.020025
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
5-(Difluorométhoxy)-2-[[(3,4-diméthoxypyridin-2-yl)méthyl]sulfonyl]-1H-benzimidazole (Pantoprazole sulfone)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pantoprazole Sulfone
CAS 127780-16-9
Noms d’analytes ou de composants Pantoprazole Sulfone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C16 H15 F2 N3 O5 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Pantoprazole Sodium Sesquihydrate Imp. A (EP), Pantoprazole Imp. A (EP), Pantoprazole USP Related Compound A, Pantoprazole USP RC A, 5-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulphonyl]-1H-benzimidazole, Pantoprazole Sulphone, Pantoprazole Related Compound A, Pantoprazole Sodium Impurity A, Pantoprazole Sodium Sesquihydrate Impurity A, Pantoprazole Impurity A, Pantoprazole Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C16H15F2N3O5S/c1-24-13-5-6-19-12(14(13)25-2)8-27(22,23)16-20-10-4-3-9(26-15(17)18)7-11(10)21-16/h3-7,15H,8H2,1-2H3,(H,20,21)
SMILES COc1ccnc(CS(=O)(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[nH]2)c1OC
Nom IUPAC 5-(difluorometoxi)-2-[(3,4-dimetoxipiridin-2-il)metilsulfonil]-1H-benzimidazol
Poids moléculaire (g/mol) 399.37
Quantité 25 mg
Poids de la formule 399,07 g/mol