Learn More
Bromure de 5-(difluorométhoxy)-3-fluorobenzyle, JRD, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15458255
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15458255
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H32969.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1017779-39-3
Formule moléculaire C8H6BrF3O
Poids moléculaire (g/mol) 255.034
Numéro MDL MFCD09832362
Clé InChI SZFFWIBFEJPELW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromomethyl-3-difluoromethoxy-5-fluorobenzene, 5-difluoromethoxy-3-fluorobenzyl bromide, jrd, 5-difluoromethoxy-3-fluorobenzyl bromide, 5-bromomethyl-3-fluorophenoxy difluoromethane
CID PubChem 46737678
Nom IUPAC 1-(bromométhyl)-3-(difluorométhoxy)-5-fluorobenzène
SMILES C1=C(C=C(C=C1OC(F)F)F)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzyl bromide
Note relative au nom JRD
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3265
Poids de la formule 255.03
Pourcentage de pureté 97%