Learn More
5-Éthyl-2-méthylpyridine, Mikromol™
Code produit 18013410
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18013410 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18013410 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0553.070100
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
5-éthyl-2-méthylpyridine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Ethyl-2-picoline
CAS 104-90-5
Noms d’analytes ou de composants 5-Ethyl-2-picoline
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H11 N
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Pyridine, 5-ethyl-2-methyl-, 2-Picoline, 5-ethyl- (8CI), 5-Ethyl-2-methylpyridine, 2-Methyl-5-ethylpyridine, 3-Ethyl-6-methylpyridine, 5-Ethyl-2-picoline, 5-Ethyl-α-picoline, 6-Methyl-3-ethylpyridine, Aldehydecollidine, Aldehydine, Collidine, aldehydecollidine, NSC 1984, Nicotinic Acid Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C8H11N/c1-3-8-5-4-7(2)9-6-8/h4-6H,3H2,1-2H3
SMILES CCc1ccc(C)nc1
Nom IUPAC 5-éthyl-2-méthylpyridine
Poids moléculaire (g/mol) 121.18
Quantité 100 mg
Poids de la formule 121,0891 g/mol