Learn More
5-Éthyl-5-(1-éthylpropyl)-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidine-4,6(1H,5H)-dione, Mikromol™
Beschreibung
5-éthyl-5-(1-éthylpropyl)-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidine-4,6(1H,5H)-dione
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | 5-Ethyl-5-(1-ethylpropyl)-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidine-4,6(1H,5H)-dione |
| CAS | 87171-21-9 |
| Noms d’analytes ou de composants | 5-Ethyl-5-(1-ethylpropyl)-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidine-4,6(1H,5H)-dione |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C11 H18 N2 O2 S |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Thiopental Sodium and Sodium Carbonate Imp. C (EP), Thiopental Imp. C (EP), 5-Ethyl-5-(1-ethylpropyl)-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidine-4,6(1H,5H)-dione, 5-Ethyl-5-(1-ethylpropyl)dihydro-2-thioxo-4,6(1H,5H)-pyrimidinedione, 5-Ethyl-5-(1-ethylpropyl)-2-thiobarbituric acid, Thiopental Sodium and Sodium Carbonate Impurity C |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H18N2O2S/c1-4-7(5-2)11(6-3)8(14)12-10(16)13-9(11)15/h7H,4-6H2,1-3H3,(H2,12,13,14,15,16) |
| SMILES | CCC(CC)C1(CC)C(=O)NC(=S)NC1=O |
| Nom IUPAC | 5-etil-5-pentan-3-il-2-sulfanilideno-1,3-diazinano-4,6-diona |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?