Learn More
Applied Biosystems™ 5' Fluorescent Labeled Oligo
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7075580
Click to view available options
Quantité:
10 000 pmol
300 000 pmol
80 000 pmol
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
300pmol
Code produit. 11563827
Marque: Applied Biosystems™ 450007
Oligo marqué à l’agent fluorescent 5’
  • Choix des balances livrées
  • Pour l’analyse de fragments, les études d’expression génétique, le génotypage et la PCR.
  • Tous les oligos sont dessalés ; les grandes échelles d’amorces marquées ont une option pour la purification HPLC
  • Remarque : La purification HPLC réduit le rendement en deux
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Recommended Storage
Store at -20°C. Shelf Life: 12 months from manufacturing date.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Oligonucléotides, amorces
Contenu et stockage Conserver au congélateur (entre -5°C à -30°C).
Méthode de purification Dessalé, option de purification HPLC à plus grande échelle
Marqueur ou colorant 6-FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™, PET™
Primer Marquage 5’
Quantité 10 000 pmol
Qualité HPLC
Forme En solution ou desséché