Learn More
Acide 5-fluoro-2-hydroxybenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-7035014
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15459457
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H52716.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 259209-20-6
Formule moléculaire C6H6BFO3
Poids moléculaire (g/mol) 155.92
Numéro MDL MFCD03095357
Clé InChI TWDQSJDFXUMAOI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-fluoro-2-hydroxyphenyl boronic acid, 5-fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid, 2-borono-4-fluorophenol, boronic acid, 5-fluoro-2-hydroxyphenyl, 5-fluoro-2-hydroxy phenylboronic acid, boronic acid,b-5-fluoro-2-hydroxyphenyl, pubchem19871, 5-fluoro-2-hydroxy-phenyl boronic acid, acmc-209gna, ablock ab-12-3331
CID PubChem 3772476
Nom IUPAC Acide (5-fluoro-2-hydroxyphényl)boronique
SMILES OB(O)C1=C(O)C=CC(F)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid
Point de fusion 160°C to 166°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 155.92
Pourcentage de pureté 97%