Learn More
5-fluoro-2-méthoxybenzamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15484177
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15484177
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H31588.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 704-04-1
Formule moléculaire C8H8FNO2
Poids moléculaire (g/mol) 169.155
Numéro MDL MFCD06409124
Clé InChI CJDKHPOEWZBRAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-fluoro-2-methoxybenzamide, jrd
CID PubChem 17839885
Nom IUPAC 5-fluoro-2-méthoxybenzamide
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)F)C(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluoro-2-methoxybenzamide
Point de fusion 145°C to 149°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 169.15
Pourcentage de pureté 97%