Learn More
5-Fluoro-2-nitroaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15408388
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. Quantité unitSize
15408388 5 g 5g
15418388 25 g 25g
15428388 100 g 100g
3 options
Code produit. 15408388
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H61806.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2369-11-1 | C6H5FN2O2 | 156.12 g/mol
5-Fluoro-2-nitroaniline as a intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
5-fluoro-2-nitroaniline comme intermédiaire dans la synthèse organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2369-11-1
Formule moléculaire C6H5FN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 156.12
Numéro MDL MFCD00034065
Clé InChI PEDMFCHWOVJDNW-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 4-bromo-2,6-diméthylphénol
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluoro-2-nitroaniline
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Synonyme 4-bromo-2,6-xylenol, phenol, 4-bromo-2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl-4-bromophenol, 2,6-xylenol, 4-bromo, pubchem9579, 2, 4-bromo, acmc-2097aq, 4-bromo-2,6 dimethylphenol, 5-bromo-2-hydroxy-m-xylene, ksc495g0d
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
SMILES NC1=CC(F)=CC=C1[N+]([O-])=O
CID PubChem 16919
Poids de la formule 156.11
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide