Learn More
5-fluoro-2-nitrophénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10378460 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
Code produit. 10378460
Marque: Thermo Scientific Acros 241970250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 446-36-6 | C6H4FNO3 | 157.1 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 446-36-6
Formule moléculaire C6H4FNO3
Poids moléculaire (g/mol) 157.1
Numéro MDL MFCD00007107
Clé InChI QQURWFRNETXFTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-nitro-5-fluorophenol, 3-fluoro-6-nitrophenol, phenol, 5-fluoro-2-nitro, 4-fluoro-2-hydroxynitrobenzene, 5-fluoro-2-nitro-phenol, pubchem1490, pubchem2371, acmc-209jzc, 3-fluoro 6-nitrophenol, 5-flouro-2-nitrophenol
CID PubChem 9937
Nom IUPAC 5-fluoro-2-nitrophénol
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)O)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluoro-2-nitrophenol
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 32°C to 35°C
Point d’éclair 91°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire FC6H3(NO2)OH
Quantité 25 g
Beilstein 06, II, 225
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 157.1
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre, cristaux ou masse cristalline et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Fluoro-2-nitrophenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.