Learn More
5-fluoro-2-(trifluorométhyl)benzonitrile, 97+ %, Thermo Scientific™
Code produit. 11486746
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11486746
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B23897.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 240800-45-7
Formule moléculaire C8H3F4N
Poids moléculaire (g/mol) 189.11
Numéro MDL MFCD00236281
Clé InChI SQAZPEKSXOYPDX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-fluoro-2-trifluoromethyl benzonitrile, 2-cyano-4-fluorobenzotrifluoride, 5-fluoro-2-trifluromethylbenzonitrile, benzonitrile, 5-fluoro-2-trifluoromethyl, 5-fluoro-2-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, pubchem14791, ksc495g0j, 5-fluoro-2-trifluoromethyl-benzonitrile, 3-cyano-4-trifluoromethyl-1-fluorobenzene
CID PubChem 2737551
Nom IUPAC 5-fluoro-2-(trifluorométhyl)benzonitrile
SMILES FC1=CC=C(C(=C1)C#N)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Quantité 1 g
Numéro UN UN3276
Poids de la formule 189.11
Pourcentage de pureté ≥97%