Learn More
5-Fluoroisatine, Mikromol
Code produit 30462993
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30462993 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30462993 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3568.070025
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
5-Fluoroisatine, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluoroisatin
CAS 443-69-6
Noms d’analytes ou de composants 5-Fluoroisatin
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H4 F N O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 1H-Indole-2,3-dione, 5-fluoro-, Indole-2,3-dione, 5-fluoro- (7CI,8CI), Isatin, 5-fluoro- (6CI), 5-Fluoro-1H-indole-2,3-dione, 5-Fluoro-2,3-indoledione, 5-Fluoroindoline-2,3-dione, 5-Fluoroisatin, 5-Fluoroisatine, NSC 39161
Formule InChI InChI=1S/C8H4FNO2/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(11)8(12)10-6/h1-3H,(H,10,11,12)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Fc1ccc2NC(=O)C(=O)c2c1
Nom IUPAC 5-fluoro-1H-indole-2,3-dione
Poids moléculaire (g/mol) 165.12
Quantité 25 mg
Poids de la formule 165,0226 g/mol