Learn More
5-2acide fluoropyridine--carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15434767
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15434767
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H32086.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107504-08-5
Formule moléculaire C6H4FNO2
Poids moléculaire (g/mol) 141.101
Numéro MDL MFCD04114196
Clé InChI JTKFIIQGMVKDNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-fluoropicolinic acid, 5-fluoro-2-picolinic acid, 5-fluoro-2-pyridinecarboxylic acid, 5-fluoropyridine-2-carboxylicacid, 5-fluoro-pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-fluoro, 2-carboxy-5-fluoropyridine, 5-fluoro-2-carboxypyridine, pubchem14387, acmc-2098wr
CID PubChem 2762876
Nom IUPAC acide 5-fluoropyridine-2-carboxylique
SMILES C1=CC(=NC=C1F)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluoropyridine-2-carboxylic acid
Point de fusion 164°C to 166°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 141.1
Pourcentage de pureté 97%