Learn More
Acide 5-fluorosalicylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7025990
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 11324659
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B21751.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 345-16-4 | C7H5FO3 | 156.112 g/mol
5-Fluorosalicylic acid was used as internal standard in the quantification of salicylic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 5-fluorosalicylique a été utilisé comme étalon interne pour la quantification de l’acide salicylique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 345-16-4
Formule moléculaire C7H5FO3
Poids moléculaire (g/mol) 156.112
Numéro MDL MFCD00002456
Clé InChI JWPRICQKUNODPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-fluorosalicylic acid, 2-hydroxy-5-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 5-fluoro-2-hydroxy, 5-fluoro-2-hydroxybenzoicacid, 5-fluoro-2-hydroxy-benzoic acid, 5fluorosalicylic acid, pubchem1382, 5-fluoro-salicylic acid, 2-carboxy-4-fluorophenol
CID PubChem 67658
Nom IUPAC Acide 5-fluoro-2-hydroxybenzoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluorosalicylic acid
Point de fusion 178°C to 182°C
Quantité 250 mg
Beilstein 2209120
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 156.11
Pourcentage de pureté 97%