Learn More
5-Fluorouridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15494529
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15494529 1 g 1g
15404539 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15494529 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J62083.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 316-46-1 | C9H11FN2O6 | 262.193 g/mol
5-Fluorouridine exhibits anticancer activity. It is often used in chemical and biochemical comparison studies with fluorouracil and thymine analogs. It is an active metabolite of Doxifluridine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 5-fluorouridine présente une activité anticancéreuse. Elle est souvent utilisée dans des études de comparaison chimique et biochimique avec des analogues du fluorouracile et de la thymine. Il s’agit d’un métabolite actif de la dixifluridine.
Solubilité
Soluble dans le méthanol (légèrement), dans l’eau (légèrement).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants. Conserver à 4°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 316-46-1
Formule moléculaire C9H11FN2O6
Poids moléculaire (g/mol) 262.193
Numéro MDL MFCD00036832
Clé InChI FHIDNBAQOFJWCA-UAKXSSHOSA-N
Synonyme 5-fluorouridine, 5-fur, uridine, 5-fluoro, furd, 5-fluoro-uridine, 5-fluorouracil 1beta-d-ribofuranoside, fluorouridine, chembl54918, 5-fluoro-1-beta-d-ribofuranosyl uracil, 1-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-5-fluoropyrimidine-2,4 1h,3h-dione
CID PubChem 9427
ChEBI CHEBI:40154
Nom IUPAC 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-5-fluoropyrimidine-2,4-dione
SMILES C1=C(C(=O)NC(=O)N1C2C(C(C(O2)CO)O)O)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluorouridine
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Beilstein 33662
Informations sur la solubilité Soluble in Methanol (Slightly),Water (Slightly).
Poids de la formule 262.19
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre