Learn More
Acide 5-formyl-2,4-diméthyl-1H-pyrrole-3-carboxylique, Mikromol™
Code produit 17923946
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17923946 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17923946 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3568.080025
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide 5-formyl-2,4-diméthyl-1H-pyrrole-3-carboxylique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid
CAS 253870-02-9
Noms d’analytes ou de composants 5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H9 N O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 1H-Pyrrole-3-carboxylic acid, 5-formyl-2,4-dimethyl-, 5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,4-Dimethyl-5-formyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,4-Dimethyl-5-formylpyrrole-3-carboxylic acid, 5-Formyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylic acid
Formule InChI InChI=1S/C8H9NO3/c1-4-6(3-10)9-5(2)7(4)8(11)12/h3,9H,1-2H3,(H,11,12)
SMILES Cc1[nH]c(C=O)c(C)c1C(=O)O
Nom IUPAC Acide 5-formyl-2,4-diméthyl-1H-pyrrole-3-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 167.16
Quantité 25 mg
Poids de la formule 167,0582 g/mol