Learn More
5-(Formylamino)-1H-pyrazole-4-carboxamide, Mikromol™
Code produit 30049461
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30049461 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30049461 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0034.030025
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
5-(Formylamino)-1H-pyrazole-4-carboxamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(formylamino)-1H-pyrazole-4-carboxamide
CAS 22407-20-1
Noms d’analytes ou de composants 5-(formylamino)-1H-pyrazole-4-carboxamide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C5 H6 N4 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 1H-Pyrazole-4-carboxamide, 3-(formylamino)-, Pyrazole-4-carboxamide, 3-formamido- (8CI), 42W88, Ph Eur Allopurinol Impurity B, USP Allopurinol Related Compound B
Formule InChI InChI=1S/C5H6N4O2/c6-4(11)3-1-8-9-5(3)7-2-10/h1-2H,(H2,6,11)(H2,7,8,9,10)
SMILES NC(=O)c1cn[nH]c1NC=O
Nom IUPAC 5-formamido-1H-pyrazole-4-carboxamide
Poids moléculaire (g/mol) 154.13
Quantité 25 mg
Poids de la formule 154,0491 g/mol