Learn More
Acide 5-hexénoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13458668 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13458668 5 g -
13448668 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13458668 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 449520050
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1577-22-6 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1577-22-6
Formule moléculaire C6H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 114.14
Clé InChI XUDOZULIAWNMIU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-hexenoic acid, delta-hexenoic acid, acmc-1bnq8
CID PubChem 15308
Nom IUPAC Acide hex-5-énoïque
SMILES C=CCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Hexenoic acid
Densité 0.9610g/mL
Point d’ébullition 203.0°C
Point d’éclair 104°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH2=CH(CH2)3CO2H
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.961
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 114.14
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Hexenoic acid