Learn More
Acide 5-héxanoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11343416
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11343416 5 g 5g
11333416 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11343416 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12863.06
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1577-22-6 | C6H10O2 | 114.144 g/mol
5-Hexenoic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 5-hexénoïque est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1577-22-6
Formule moléculaire C6H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 114.144
Numéro MDL MFCD00046558
Clé InChI XUDOZULIAWNMIU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-hexenoic acid, delta-hexenoic acid, acmc-1bnq8
CID PubChem 15308
Nom IUPAC Acide hex-5-énoïque
SMILES C=CCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Hexenoic acid
Densité 0.961
Point d’ébullition 107°C (17 mmHg)
Point d’éclair 104°C (219°F)
Indice de réfraction 1.434
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1743172
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 114.14
Pourcentage de pureté 99%