Learn More
5-hexyn-3-ol, +98 %, Thermo Scientific™
Product Code. 11347445
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1g
5g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11347445
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar L05437.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 19780-84-8
Formule moléculaire C6H10O
Poids moléculaire (g/mol) 98.145
Numéro MDL MFCD00041593
Clé InChI AJYGRAORQSCNED-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-hexyn-3-ol, 1-hexyn-4-ol, 4-hydroxy-1-hexyne, 4-hydroxy-1hexyne, acmc-1buup, ajygraorqscned-uhfffaoysa
CID PubChem 89223
Nom IUPAC hex-5-yn-3-ol
SMILES CCC(CC#C)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 5-Hexyn-3-ol
Densité 0.903
Point d’ébullition 58°C to 59°C (25 mmHg)
Point d’éclair 43°C (109°F)
Indice de réfraction 1.443
Quantité 1 g
Numéro UN UN1987
Beilstein 1698904
Poids de la formule 98.15
Pourcentage de pureté ≥98%