Learn More
5-hydroxy-4H-chromen-4-one, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10707923
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10707923 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10775603 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10707923 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB09974CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 3952-69-0
Formule moléculaire C9H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 162.144
Numéro MDL MFCD00100605
Clé InChI CJMXMDVAKVSKFI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-hydroxy-4h-chromen-4-one, 5-hydroxychromone, 5-hydroxy-4h-1-benzopyran-4-one, 5-hydroxy-chromen-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one,5-hydroxy
CID PubChem 5479462
Nom IUPAC 5-hydroxychromen-4-one
SMILES C1=CC2=C(C(=O)C=CO2)C(=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Hydroxy-4H-chromen-4-one
% min. CAS 80.0
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 162.14
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique