Learn More
5-[[Hydroxy(méthyl)amino]méthyl]-4-isopropyl-1-méthyl-2-phénylpyrazol-3-one, Mikromol™
Code produit 30052641
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30052641 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30052641 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0994.020025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
5-[[Hydroxy(méthyl)amino]méthyl]-4-isopropyl-1-méthyl-2-phénylpyrazol-3-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-[(Hydroxy(methyl)amino)methyl]-4-isopropyl-1-methyl-2-phenylpyrazol-3-one
CAS 88913-10-4
Noms d’analytes ou de composants 5-[(Hydroxy(methyl)amino)methyl]-4-isopropyl-1-methyl-2-phenylpyrazol-3-one
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C15 H21 N3 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 5-[[Hydroxy(methyl)amino]methyl]-4-isopropyl-1-methyl-2-phenylpyrazol-3-one
Formule InChI InChI=1S/C15H21N3O2/c1-11(2)14-13(10-16(3)20)17(4)18(15(14)19)12-8-6-5-7-9-12/h5-9,11,20H,10H2,1-4H3
SMILES CC(C)C1=C(CN(C)O)N(C)N(C1=O)c2ccccc2
Nom IUPAC 5-[[hydroxy(méthyl)amino]méthyl]-1-méthyl-2-phényl-4-propan-2-ylpyrazol-3-one
Poids moléculaire (g/mol) 275.35
Quantité 25 mg
Poids de la formule 275.1634 g/mol