Learn More
Acide 5-hydroxyanthranilique, -99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-144402 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
Code produit. 10149793
Marque: Thermo Scientific Acros 310310010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 394-31-0 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 394-31-0
Formule moléculaire C7H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 153.14
Numéro MDL MFCD00007870
Clé InChI HYNQTSZBTIOFKH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-hydroxyanthranilic acid, diabeton, benzoic acid, 2-amino-5-hydroxy, 2-amino-5-hydroxy benzoic acid, unii-uf9ww3i410, 2-amino-5-hydroxy-benzoic acid, 5-hydroxyanthranillicacid, pubchem15307, 4-amino-3-carboxyphenol, 5-hydroxyanthranillic acid
CID PubChem 164592
Nom IUPAC Acide 2-amino-5-hydroxybenzoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Hydroxyanthranilic acid
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 233°C to 234°C
Couleur Brun-gris
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOC6H3(NH2)CO2H
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 153.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline