Learn More
Sel de sodium de l’acide 5-hydroxydécanoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15484039
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15484039 500 mg 500mg
15474039 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15484039 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61434.ME
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 624-00-0 | C10H20O3 | 188.267 g/mol
A potassium channel antagonist which blocks the postischemic effects of the potassium channel activator cromakalim
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Il est un antagoniste du canal potassique puisqu’il bloque les effets post-ischémiques du cromakalim, un activateur du canal potassique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 624-00-0
Formule moléculaire C10H20O3
Poids moléculaire (g/mol) 188.267
Numéro MDL MFCD00153808
Clé InChI LMHJFKYQYDSOQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-hydroxydecanoate, 5-hydroxy capric acid, 5-hydroxy-decanoic acid, decanoic acid, 5-hydroxy, sodium salt, decanoic acid, 5-hydroxy-, 5s, acmc-20mvfk, xi-5-hydroxydecanoic acid
CID PubChem 1825
Nom IUPAC Acide5-hydroxydécanoïque
SMILES CCCCCC(CCCC(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Hydroxydecanoic acid sodium salt
Couleur Blanc
Quantité 500 mg
Poids de la formule 210.25
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre