Learn More
5-hydroxyindole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10316710 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10316710 250 mg Flacon en verre 250mg
10225160 1 g Flacon en verre 1g
10713334 5 g Flacon en verre 5g
3 options
Code produit. 10316710
Marque: Thermo Scientific Acros 121272500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1953-54-4 | C8H7NO | 133.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1953-54-4
Formule moléculaire C8H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 133.15
Numéro MDL MFCD00005677
Clé InChI LMIQERWZRIFWNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-hydroxyindole, indol-5-ol, 5-hydroxy-1h-indole, hydroxy-5 indole, 5-hydroxy-indole, 5-indolol, hydroxy-5-indole, 5-hydroxyindol, 5-hydroxy indole, unii-320un7xzyn
CID PubChem 16054
Nom IUPAC 1H-indol-5-ol
SMILES OC1=CC=C2NC=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Hydroxyindole
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 105.0°C to 110.0°C
Couleur Beige à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Beilstein 21, III, 765
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in acetone,ethanol and acetic acid
Poids de la formule 133.15
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Aiguilles cristallines ou poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Hydroxyindole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.