Learn More
5-Iodo-2-méthylaniline, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-7044610
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
Code produit. 11361897
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L07404.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 83863-33-6
Formule moléculaire C7H8IN
Poids moléculaire (g/mol) 233.05
Numéro MDL MFCD00051531
Clé InChI IOEHXNCBPIBDBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-4-iodotoluene, 5-iodo-o-toluidine, 5-iodo-2-methyl-phenylamine, benzenamine, 5-iodo-2-methyl, benzenamine,5-iodo-2-methyl, 5-iodo-2-methyl-aniline, 5-iodo-2-methylbenzenamine, 5-iodo-2-methylphenylamine, 2-methyl-5-iodoaniline, #
CID PubChem 522802
Nom IUPAC 5-iodo-2-méthylaniline
SMILES CC1=CC=C(I)C=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Iodo-2-methylaniline
Point de fusion 46°C to 49°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2078769
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 233.05
Pourcentage de pureté 98%