Learn More
5-Acide isopropylbarbiturique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11347096
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11347096 25 g 25g
11337096 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11347096 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07020.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7391-69-7
Formule moléculaire C7H10N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 170.168
Numéro MDL MFCD00051832
Clé InChI GFPIGNBQTXNNAG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-isopropylbarbituric acid, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 5-1-methylethyl, 5-isopropylpyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 5-isopropyl barbituric acid, barbituric acid, 5-isopropyl, barbituric acid, 5-ipr, 2,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 5-1-methylethyl, 5-1-methylethyl pyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione
CID PubChem 81874
Nom IUPAC 5-propan-2-yl-1,3-diazinane-2,4,6-trione
SMILES CC(C)C1C(=O)NC(=O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Isopropylbarbituric acid
Point de fusion 213°C to 216°C
Beilstein 149805
Poids de la formule 170.17
Pourcentage de pureté 98%
Quantité 25 g