Learn More
5-Cétotilidine (Éthyl (1RS,2SR)-2-(Diméthylamino)-5-oxo-1-phénylcyclohex-3-ènecarboxylate), Mikromol™
Description
5-Cétotilidine (Éthyl (1RS,2SR)-2-(Diméthylamino)-5-oxo-1-phénylcyclohex-3-ènecarboxylate)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Keto-Tilidine |
| CAS | 2732673-20-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | 5-Keto-Tilidine |
| Conditions d’expédition | Ice pack (-20°C) |
| Formule moléculaire | C17 H21 N O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 5-Ketotilidine, Ethyl (1RS,2SR)-2-(Dimethylamino)-5-oxo-1-phenylcyclohex-3-enecarboxylate, Ethyl (1R,6S)-6-(dimethylamino)-3-oxo-3,6-dihydro-[1,1'-biphenyl]-1(2H)-carboxylate, Ethyl rel-(1R,6S)-6-(dimethylamino)-3-oxo-3,6-dihydro-[1,1'-biphenyl]-1(2H)-carboxylate |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H21NO3/c1-4-21-16(20)17(13-8-6-5-7-9-13)12-14(19)10-11-15(17)18(2)3/h5-11,15H,4,12H2,1-3H3/t15-,17+/m0/s1 |
| SMILES | C(OCC)(=O)[C@@]1([C@@H](N(C)C)C=CC(=O)C1)C2=CC=CC=C2 |
| Nom IUPAC | éthyle (1R,2S)-2-(diméthylamino)-5-oxo-1-phénylcyclohex-3-ène-1-carboxylate |
| Afficher plus |