Learn More
5-Méthoxy-1H-benzimidazole-2-thiol, Mikromol™
Code produit 17973096
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17973096 25 mg 25mg
17931246 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17973096 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0095.030025
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
5-Méthoxy-1H-benzimidazole-2-thiol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methoxy-1H-benzimidazole-2-thiol
CAS 37052-78-1
Noms d’analytes ou de composants 5-Methoxy-1H-benzimidazole-2-thiol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H8 N2 O S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Esomeprazole Magnesium Trihydrate Imp. A (EP), Esomeprazole Imp. A (EP), Omeprazole Imp. A (EP), Omeprazole USP Related Compound B, Omeprazole USP RC B, 5-Methoxy-1H-benzimidazole-2-thiol, Omeprazole Related Compound B, Esomeprazole Magnesium Trihydrate Impurity A, Esomeprazole Sodium Impurity A, Omeprazole Impurity A, Esomeprazole Impurity A, Esomeprazole Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C8H8N2OS/c1-11-5-2-3-6-7(4-5)10-8(12)9-6/h2-4H,1H3,(H2,9,10,12)
SMILES COc1ccc2[nH]c(S)nc2c1
Nom IUPAC 5-méthoxy-1H-benzimidazole-2-thiol
Poids moléculaire (g/mol) 180.23
Quantité 25 mg
Poids de la formule 180,0357 g/mol