Learn More
5-Méthoxy-2-(4-méthoxy-3,5-diméthylpyridin-2-yl)-1H-benzimidazole, Mikromol™
Code produit 17982276
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17982276 100 mg 100mg
17953746 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17982276 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0095.24
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
5-méthoxy-2-(4-méthoxy-3,5-diméthylpyridin-2-yl)-1H-benzimidazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methoxy-2-(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)-1H-benzimidazole
CAS 2555002-22-5
Noms d’analytes ou de composants 5-Methoxy-2-(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)-1H-benzimidazole
Conditions d’expédition Ice pack (-20°C)
Formule moléculaire C16 H17 N3 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 5-Methoxy-2-(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)-1H-benzimidazole
Formule InChI InChI=1S/C16H17N3O2/c1-9-8-17-14(10(2)15(9)21-4)16-18-12-6-5-11(20-3)7-13(12)19-16/h5-8H,1-4H3,(H,18,19)
SMILES COc1ccc2[nH]c(nc2c1)c3ncc(C)c(OC)c3C
Nom IUPAC 5-metoxi-2-(4-metoxi-3,5-dimetilpiridin-2-il)-1H-benzimidazol
Poids moléculaire (g/mol) 283.33
Quantité 100 mg
Poids de la formule 283.1321 g/mol