Learn More
5-Méthoxy-2-[[(4-méthoxy-3,5-diméthylpyridin-2-yl)méthyl]sulfonyl]-1H-benzimidazole (Oméprazole Sulphone), Mikromol™
Code produit 17922116
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17922116 25 mg 25mg
17920396 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17922116 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0095.050025
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
5-Méthoxy-2-[[(4-méthoxy-3,5-diméthylpyridin-2-yl)méthyl]sulfonyl]-1H-benzimidazole (Oméprazole Sulphone)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Omeprazole sulfone
CAS 88546-55-8
Noms d’analytes ou de composants Omeprazole sulfone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C17 H19 N3 O4 S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Esomeprazole Magnesium Trihydrate Imp. D (EP), Esomeprazole Imp. D (EP), Omeprazole Imp. D (EP), Omeprazole USP Related Compound A, Omeprazole USP RC A, 5-Methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulphonyl]-1H-benzimidazole, Omeprazole Sulphone, Omeprazole Related Compound A, Esomeprazole Magnesium Trihydrate Impurity D, Esomeprazole Sodium Impurity D, Omeprazole Impurity D, Esomeprazole Impurity D, Esomeprazole Impurity D
Formule InChI InChI=1S/C17H19N3O4S/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)24-4)9-25(21,22)17-19-13-6-5-12(23-3)7-14(13)20-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,19,20)
SMILES COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)(=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C
Nom IUPAC 5-méthoxy-2-[(4-méthoxy-3,5-diméthylpyridine-2-yl)méthylsulfonyl]-1H-benzimidazole
Poids moléculaire (g/mol) 361.42
Quantité 25 mg
Poids de la formule 361,1096 g/mol