Learn More
5-méthoxy-7-méthylindole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15439638
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15439638 5 g 5g
15449638 250 mg 250mg
15429638 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15439638 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63123.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 61019-05-4 | C10H11NO | 161.204 g/mol
5-Methoxy-7-methylindole is employed as a intermediate for chemical research and pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 5-méthoxy-7-méthylindole est utilisé comme intermédiaire pour la recherche chimique et pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61019-05-4
Formule moléculaire C10H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 161.204
Numéro MDL MFCD09027022
Clé InChI YGPVRHHGKCQSIL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methoxy-7-methylindole, 1h-indole, 5-methoxy-7-methyl, ksc612k7l, 5-methoxy7-methyl-1h-indole
CID PubChem 12338917
Nom IUPAC 5-méthoxy-7-méthyl-1H-indole
SMILES CC1=C2C(=CC(=C1)OC)C=CN2
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methoxy-7-methylindole
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 161.2
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide