Learn More
Chlorhydrate de 5-méthoxy-alpha-méthyltryptamine (5-MeO-AMT HCl) 1,0 mg/ml dans du méthanol (sous forme de base libre), LoGiCal
Code produit 30458397
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30458397 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30458397 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCAMP1422.0901
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methoxy-alpha-methyltryptamine Hydrochloride
CAS 1016-44-0
Noms d’analytes ou de composants 5-Methoxy-alpha-methyltryptamine Hydrochloride
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C12 H16 N2 O . Cl H
Concentration 1 mg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 5-Methoxy-α-methyl-1H-indole-3-ethanamine Hydrochloride (1:1), 5-Methoxy-α-methyltryptamine Hydrochloride, 3-(2-Aminopropyl)-5-methoxyindole Hydrochloride (6CI,7CI,8CI)
Formule InChI InChI=1S/C12H16N2O.ClH/c1-8(13)5-9-7-14-12-4-3-10(15-2)6-11(9)12;/h3-4,6-8,14H,5,13H2,1-2H3;1H
Type de solution Solution unique
SMILES Cl.COc1ccc2[nH]cc(CC(C)N)c2c1
Nom IUPAC 1-(5-méthoxy-1H-indol-3-yl)propan-2-amine ; chlorhydrate
Solvent or Matrix Méthanol
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 240.729
Quantité 1 mL
Poids de la formule 240,103 g/mol